Learn More
Cytiva Microsep™ Advance Zentrifugal-Geräte mit Omega Membran
Microsep Advance Zentrifugal-Geräte mit Omega Membran konzentrieren schnell bis zu 5 ml biologische Probe.
Marke: Cytiva MCP010C41
252.70 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24320" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Puffer austauschen oder Salz aus Chromatographieeluaten und Gradientenfraktionen entfernen
- Nur für Forschungsanwendungen
Spezifikation
Blau | |
PES | |
Unsteril | |
0,5 bis 5 ml (Probe) |
EFA:3,3 cm2 | |
10 kDa | |
24/Packung |