Learn More
Cytiva Microsep™ Advance Zentrifugal-Geräte mit Omega Membran
Microsep Advance Zentrifugal-Geräte mit Omega Membran konzentrieren schnell bis zu 5 ml biologische Probe.
Marke: Cytiva MCP001C41
263.15 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24320" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Puffer austauschen oder Salz aus Chromatographieeluaten und Gradientenfraktionen entfernen
- Nur für Forschungsanwendungen
Spezifikation
Gelb | |
PES | |
Unsteril | |
0,5 bis 5 ml (Probe) |
EFA:3,3 cm2 | |
1 kDa | |
24/Packung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Microsep™ Advance Zentrifugal-Geräte mit Omega Membran > 1 kDa; Gelb; 24/Pkg.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur