Learn More
Ansell Edmont™ Microflex™ Einweghandschuhe aus Nitril mit extralangen Bündchen
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2 Extragroß
Beschreibung
Zusätzlicher Schutz des Oberarms und verbesserter Schutz vor Kreuzkontamination.Die weiche Nitrilformulierung sorgt für eine bequeme Passform und ein angenehmes Tragegefühl, während das verbesserte Manschettendesign verhindert, dass Handschuhe nach unten rollen.
- Ellenbogenlanges 400 mm-Bündchen bietet zusätzliche Sicherheit gegen Kreuzkontamination
- Bestehend aus weicher Nitrilformulierung für eine bequeme Passform und Anfühlung
- Texturierte Finger und Handflächen stellen einen sicheren Griff bei einer Vielzahl von Anwendungen sicher
- Nitrilformulierung bietet eine bessere Beständigkeit gegen Durchstechen und Chemikalien als natürliches Gummilatex
- Handschuhe sind zum Schutz der Produktintegrität in Polybeutel verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Material der Rückseite | 108 mm |
Zertifizierung/Konformität | ASTM D 3577, TYP II, CE 0493 |
Farbe | Blau |
Hand | Beidhändig |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | M |
Sterilität | Unsteril |
Dicke (metrisch) | 0,12mm |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Edmont™ Microflex™ Einweghandschuhe aus Nitril mit extralangen Bündchen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur