Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Sterling Nitrile beidseitig tragbare Handschuhe
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Beschreibung
- Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425, - EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Chemikalienspritzschutz,- EN 374-4:2003 Beständig gegen Zersetzung durch Chemikalien,- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren,- Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Hergestellt mit unserer Sterling™-Technologie, die Sicherheit und Komfort kombiniert. Die effiziente, umweltfreundliche Konstruktion minimieren Abfall, ohne die Sicherheit zu gefährden
- Die Nitrilkonstruktion führt zu stärkeren und schlankeren Produkten als Latexhandschuhen mit zertifiziertem Schutz vor einer Vielzahl von Kontaminanten und Zulassung für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Die Handschuhe sind antistatisch getestet, um Träger und Ausrüstung zu schützen, beidseitig tragbar und grau
- Strukturierte Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE 0120, PSA-Produkt der Kategorie III, klassifiziert nach EG-Richtlinie 89/686/EWG, getestet in Übereinstimmung mit den EN-Normen EN 420:2003, AQL-Dichtigkeitswert von 1,5, ISO 9001, ISO 16604 |
Klassifikation | PSA-Kategorie III |
Accelerator Free | Yes |
Farbe | Grau |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
Finger Thickness (English) | 3,9 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.1 mm |
Hand | Beidhändig |
Latex Free | Ja |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Kimtech Lab Gloves Brochure
DateigrößeVersion: 3.4 MB
Kimtech Lab Gloves Brochure
DateigrößeVersion: 3.2 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 7.7 MB
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kimtech Sterling Nitrile beidseitig tragbare Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur