Learn More
Ansell™ Microflex™ 93-243
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Klein 5.5 bis 6
Beschreibung
- Mit einer ellbogenlangen Manschette (400 mm/16 Zoll) für zusätzlichen Schutz des Oberarms und zusätzliche Sicherheit vor Kreuzkontaminationen.
- Die weiche Nitrilformulierung sorgt für eine bequeme Passform und ein angenehmes Tragegefühl, während das verbesserte Manschettendesign verhindert, dass Handschuhe nach unten rollen.
- Texturierte Finger und Handflächen sorgen für eine gute Griffigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen.
- Die Nitrilformulierung bietet eine höhere Durchstichfestigkeit und chemische Beständigkeit als Naturgummilatex.
- Die Handschuhe sind in Polybeuteln verpackt, um die Produktintegrität zu schützen.
Spezifikation
Spezifikation
Material der Rückseite | Nitril |
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 374-1-2016/Typ B/KPT, EN ISO 374-5:2016/ Virus |
Klassifikation | Kategorie III |
Beschichteter Bereich | Nitril |
Stulpenmaterial | Nitril |
Beschreibung | Extra langes Bündchen für hervorragenden Unterarm- und Produktschutz |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Texturiert |
Güte | Industrieausführung |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ Microflex™ 93-243 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur