Learn More
SHOWA™ Blue Nitrile Chemical Resistant Gloves, Model 7555 EBT
Click to view available options
Größe:
11
Large
Medium
Small
X-Large
X-Small
Beschreibung
- By chlorinating the glove, comfort is enhanced and the feeling of tackiness is removed.
- The nitrile construction protects against chemical penetration and projection.
- Free of latex, powder and silicone to prevent allergic reaction and skin irritation.
Spezifikation
Spezifikation
Chlorinated | Yes |
Anwendungen | Industriell |
Farbe | Blue |
Finger Thickness (English) | 4,7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.12 mm |
Latex Free | Ja |
Material | Biodegradable Nitrile |
Palm Thickness (English) | 4,7 mil |
Palm Thickness (Metric) | 0.12 mm |
Größe | Medium |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SHOWA™ Blue Nitrile Chemical Resistant Gloves, Model 7555 EBT >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur