Learn More
Brady™ Warnschilder für den Transport gefährlicher Güter, Polyesterlaminierung
Marke: Brady™ 257519
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Glanz | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
200 mm | |
200 mm | |
Diamantförmig | |
Transportschild |
ADR 6.1-200*200-B7541 | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Giftige und schädliche Substanzen 6.1 | |
Schwarz auf Weiß |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Warnschilder für den Transport gefährlicher Güter, Polyesterlaminierung > Schwarz auf Weiß; Höhe:200mm; Menge:1 Packung; Giftige und schädliche Substanzen 6.1
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur