Learn More
PURUS™ CleanImage Premier Reinraumpapier
Reinraumpapier, das sich durch seine hervorragende Bedruckbarkeit auszeichnet. Für das Schreiben, Drucken und Fotokopieren in Reinraumumgebungen bietet das PURUS™ Reinraumpapier eine hervorragende Bedruckbarkeit und Wärmetonerhaftung und ist zudem recyclingfähig.
Marke: PURUS™ PCIB 1083C
151.37 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Urheberrechtlich geschützte Bindungstechnologie
- Geeignet für ISO 4 bis 6 Reinräume (Klasse 10 bis Klasse 1000)
- Hergestellt in einem ISO 4 Reinraum (Klasse 10)
- Recyclebar
- Hervorragende Bedruckbarkeit und Wärmetonerhaftung
Compliance
Geeignet für ISO 4 bis 6 (Klasse 10 bis Klasse 1000)
Spezifikation
Polyethylen | |
11,7 Zoll | |
Blau | |
210 x 297 mm (8,3 x 11,7 Zoll) | |
Schreiben, Drucken und Fotokopieren in Reinraumumgebungen | |
Ja | |
250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Stk. | |
22 lb. |
Nein | |
8,3 Zoll | |
Blau | |
Autoklavierbar | |
Lückenlos | |
Reinraumpapier | |
A4. | |
80 gsm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %