Learn More
Brady™ Warnschilder für den Transport gefährlicher Güter, Polyesterlaminierung
Marke: Brady™ 257584
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
297 mm | |
297 mm | |
Diamond | |
Transportschild |
Polyester | |
Permanent Acrylic | |
Pipe markers and safety signs | |
0.024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Korrosive Substanz 8 | |
Black on White |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Warnschilder für den Transport gefährlicher Güter, Polyesterlaminierung > Black on White; Height: 297mm; Qty: 1 Pack; Corrosive Substance 8
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur