Learn More
Brady™ Warnschilder für den Transport gefährlicher Güter, Polyesterlaminierung
Marke: Brady™ 813604
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Glanz | |
250/Rolle | |
Laminiertes Polyester | |
100 mm | |
100 mm | |
Rhomboid | |
Transportschild |
ADR EHS-100*100-B7541-RL | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Umweltgefährdende Stoffe | |
Schwarz auf Weiß |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Warnschilder für den Transport gefährlicher Güter, Polyesterlaminierung > Schwarz auf weiß; Höhe:100mm; Menge:1 Rolle; umweltgefährdende Stoffe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur