Learn More
Brady™ GHS-Symbol – Gefährdung der Atemwege, einzelne Markierungen auf einer Rolle
Artikelnummer. 15412613
Click to view available options
Material:
Polyester
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. 15412613
Marke: Brady™ 834187
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vorgedruckte Etiketten zur Identifizierung Ihrer Behälter für chemische Produkte.
  • Qualitativ hochwertige Etiketten, die den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen standhalten können
  • Hohe Beständigkeit gegen schlechtes Wetter, Abrieb und chemische Produkte
Spezifikation
Alternate Part Number PIC 1807-21*21-B7541-RLL-DC
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge 250/Packung
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Höhe (metrisch) 21 mm
Dicke 0.099 mm
Breite (metrisch) 21 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Diamantförmig
Farbe Schwarz auf Weiß