Learn More
Brady™ Warnschilder für den Transport gefährlicher Güter, Polyesterlaminierung
Artikelnummer. p-8001114
Click to view available options
Höhe (metrisch):
50 mm
100 mm
200 mm
297 mm
297 mm
Farbe:
Durchsichtig
Gelb
Schwarz auf Weiß
Schwarz auf gelb
Schwarz auf grün
Weiß auf Grün
Angezeigter Text:
Gefährliche Substanz 9
Giftige und schädliche Substanzen 6.1
Infektiöse Substanz 6
Korrosive Substanz 8
Nicht entzündbares, ungiftiges Gas 2
Organisches Peroxid 5.2
Oxidierende Substanzen und organische Peroxide 5.1
Toxische Substanz 6
Umweltgefährdende Stoffe
Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände 9
Warnung vor giftigen Stoffen
Menge:
250/Rolle
3/Packung
7/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Stück
Artikelnummer. 10725505
Marke: Brady™ 257502
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG, RoHS-umweltkonform
Alternate Part Number ADR 2.2B-100*100-B7541
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Rhomboid
Angezeigter Text Nicht entzündbares, ungiftiges Gas 2
Produkttyp Transportschild
Farbe Schwarz auf grün