Learn More
BRAND™ Mikroröhrchen mit Schraubverschlüssen
Artikelnummer. p-8000596 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.5 ml
1.5 ml
2 ml
Format:
Freistehender konischer Boden
Konischer Boden
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 10334851
Marke: BRAND™ 780750
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Polypropylen. BRAND™ Mikroröhrchen mit Schraubverschlüssen verfügen über eine mattierte Beschriftungsfläche, die Platz für die Probenidentifizierung und andere Beschriftungen bietet. Graduierte Röhrchen sind steril, Endotoxin-frei, nicht mutagen und ungiftig sowie DNA-, DNase- und RNase-frei. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -196 °C und 121 °C.
  • Aus Polypropylen.
  • Graduiert.
  • Umfasst Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit Silikondichtung.
  • Die mattierte Beschriftungsfläche bietet Platz für die Beschriftung zur Probenidentifizierung und andere Kennzeichnungen.
  • Der Temperaturbereich liegt zwischen –196 und 121 °C.
  • Frei von DNA, DNase und RNase.
  • Steril, Endotoxin-frei, nicht mutagen, nicht toxisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN 285
Verschlussmaterial Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 0.5 ml
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Format Freistehender konischer Boden
Höhe (metrisch) 47 mm
Anzahl pro Packung 500/Packung
Temperaturbereich (metrisch) –196 bis 121 °C
Sterilität Steril
Graduated Ja
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 11 mm