Learn More
Fisherbrand™ Sterile Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschlüssen
73.69 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24328" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ausführungen mit Stehrand oder konischem Boden erhältlich
- Mit angebrachten Kappen
- Naturfarbene Schraubverschlüsse mit O-Ringen
- RNase- und DNase-frei
Spezifikation
Polypropylen | |
1.5 ml | |
Polypropylen | |
Steril | |
Konisch |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
O-Ring | |
Schraubverschluss | |
30000 x g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterile Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschlüssen > Kapazität: 1.5 ml; konischer Boden; Max. RCF: 30,000 x g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur