Learn More
Micronova™ Bestrahltes Microseal™ und Manschettenklebeband
Gewährleistet eine wirksame Versiegelung zwischen Handschuh und Kleidung. Micronova™ CSLB™ Microseal™ Klebeband ist mit Perforationen zum Abreißen in optimaler Länge versehen.
Marke:  Micronova™ CSLB-1WHIR
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13107326
  • 935.00 € / 36 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gewährleistet eine effektive Abdichtung zwischen Handschuh und Kleidungsstück.Micronova™ CSLB™ Microseal™ Klebeband mit Perforationen für optimales Aufreißen in optimaler Länge.
Das Micronova bestrahlte Microseal™ Manschetten-Dichtungsklebeband ist ein Polyethylen-Klebeband mit niedriger Dichte und niedriger Ausgasung mit druckempfindlichem, sauber ablösbarem Acrylkleber und Perforationen in Intervallen von 7,6 cm, das es Benutzern ermöglicht, das Klebeklebeband in optimalen Längen zu binden und zu reißen, um den Handschuh an der Kleidung zu befestigen. Erhältlich mit einer Breite von 0,5 bis 3 Zoll; kleinere Breiten eignen sich ideal für das Versiegeln von Platten für eine überwachte Umwelt.
  • Anpassbares bestrahltes Polyethylenklebeband
  • Druckempfindlicher Acrylklebstoff
  • Effektive Abdichtung zwischen Handschuh und Kleidungsstück
  • Perforationen im Abstand von 7,6 cm
  • Erhältlich mit einer Breite von 0,5 bis 3 Zoll
  • Kleinere Breiten für das Versiegeln der Platten für eine überwachte Umwelt
  • Klebeklebeband mit geringer Dichte und geringer Ausgasung
  • Auf einem 3 in. (7,6 cm) Kunststoffkern ohne Zwischenlage aufgerollt
  • Die 18-Yard-Rolle bietet ca. 42 Anwendungen; die 36-Yard-Rolle, 84 Anwendungen
  • Geeignet für Lebensmittelverarbeitung und pharmazeutische Produktion
  • Gammabestrahlt für aseptische Bereiche
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer048075-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum06/03/2025 Catalog NumberCSLB-1WHIR
Chargennummer046411-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/12/2024 Catalog NumberCSLB-1WHIR
Chargennummer044917-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/10/2024 Catalog NumberCSLB-1WHIR
Chargennummer044282-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum09/08/2024 Catalog NumberCSLB-1WHIR
Chargennummer042753-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/04/2024 Catalog NumberCSLB-1WHIR
Name des Produkts
Micronova™ Bestrahltes Microseal™ und Manschettenklebeband > Microseal Sleeve Dichtungsband, weißes LDPE, 3 in. Kunststoffkern, 1 in. x 18 yds, bestrahlt