Learn More
Heathrow Scientific™ 2 ml-Röhrchen mit O-Ring-Schraubverschluss, naturfarben
Das 2 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss und TPE-O-Ring bietet eine hervorragende Abdichtung für die langfristige und sichere Lagerung.
Marke: Heathrow Scientific™ HS10060
108.76 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Durchsichtige Polypropylenröhrchen bieten eine hervorragende Sicht auf die Proben
- Der selbststehende Boden mit Rand erleichtert das Befüllen und die Entnahme
- Großpackung, steril
- Mattierte Beschriftungsfläche
- Autoklavierbar Temperaturbereich von -45 °C bis 121 °C
- Einwegprodukt
Spezifikation
O-Ring | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
47,1 mm | |
Beutel, Box | |
-45 °C bis +121 °C | |
Unsteril | |
Schraubverschluss | |
1.9 in. | |
Round (Self-standing) | |
Microcentrifuge Tube | |
13,3 mm |
Naturfarben | |
2 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss | |
2 ml | |
Polypropylen | |
500/Pckg. | |
-49°F to +249.8°F | |
2,0 ml | |
Ja | |
Zylindrisch | |
Zertifizierte Qualität | |
18.000 × g | |
0,5, 1, 1,5 ml |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ 2 ml-Röhrchen mit O-Ring-Schraubverschluss, naturfarben > Fassungsvermögen: 2 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur