Learn More
Invitrogen™ TrackIt™ Cyan/Yellow Loading Buffer
GREENER_CHOICE
6X-Lösungen zum einfachen Beladen und Nachverfolgen von DNA-Proben in Agarose-Gelen.
Marke:  Invitrogen™ 10482035
Artikelnummer. 11548626
  • 50.50 € / 3 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Ladepuffer enthalten zwei Tracking-Farbstoffe, einen, der hinter der Probe läuft und einen, der vor der Probe läuft. Tracking-Farbstoffe dienen als visuelle Marker zur Nachvollziehung der Migration während der Elektrophorese und zeigen an, wann die maximale Auflösung von DNA-Fragmenten erreicht wurde. Darüber hinaus wird die Visualisierung von DNA-Bändern nicht durch die Verfolgung von Farbstoffen verdeckt, da sie außerhalb der Grenzen der meisten DNA-Proben liegen.
  • TrackIt Cyan/Orange Ladepuffer wird für DNA-Fragmente zwischen 50 bp und 10 Kb empfohlen
  • TrackIt Cyan/Gelb Ladepuffer wird für DNA-Fragmente zwischen 10 bp und 1 Kb empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 3 x 0,5 ml 6X TrackIt Cyan/Gelb Ladepuffer
Bis zu 6 Monate bei Raumtemperatur oder bei 4  C lagern. Bei längerer Lagerdauer bei –20 °C lagern.
6X
Tartrazin, Xylol Cyanol, Xylol Cyanol FF (XCFF)
0,5 ml
TrackIt™
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Probenladepuffer
Agarose
Ladepuffer
Agarose-Gele
3 x 0.5 mL
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2809212 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10482035
Chargennummer2862707 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number10482035
Chargennummer2898160 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number10482035
Chargennummer3048317 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number10482035
Chargennummer2955859 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number10482035
Name des Produkts
Invitrogen™ TrackIt™ Cyan/Yellow Loading Buffer > 3 x 0,5 ml