Learn More
Invitrogen™ PureLink™ PCR Micro Kit
Kieselgel-Zentrifugationssäule
Marke: Invitrogen™ K310010
Beinhaltet: Säulen, Binde- und Waschpuffer, Rückgewinnungsröhrchen und das Handbuch
Description
PureLink™ PCR Micro Kits eignen sich ideal für die Reinigung und Konzentration von DNA aus ertragsarmen PCR- oder Restriktionsverdauungsreaktionen. Diese hoch aufgereinigten DNA-Fragmente und Amplikonen liefern hervorragende Ergebnisse in Downstream-Prozessen wie DNA-Sequenzierung, Restriktionsverdau, Klonierung, PCR und Markierung. PureLink™ PCR Micro Kits bieten eine einfache und schnelle Methode zur Reinigung und Konzentration von DNA-Fragmenten mit einer Größe von 100 bp bis 12 Kb. Das einzigartige Mikrodüsendesign ermöglicht bis zu 95 % Rückgewinnung von DNA-Fragmenten mit nur 5 μl Elutionsvolumen. Mit einem Varianzkoeffizienten von weniger als 10 % im Elutionsvolumen können Sie sicher sein, dass kein Ethanol von den Waschschritten überführt wird, was Ihnen beste Erfolgschancen in Downstream-Prozessen bietet. Die Entfernung von Primern, dNTPs, Enzymen und Salzen übersteigt 98,5 %. Mit diesem Kit können auch nicht aufgenommene farbstoffmarkierte Nukleotide aus einer cDNA-Markierungsreaktion effizient entfernt werden.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Informations sur la commande
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spécification
Das Kit enthält Säulen, Binde- und Waschpuffer, Rückgewinnungsröhrchen und das Handbuch. Bei Raumtemperatur lagern. | |
20 μl | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
PCR-Mikro-Kit | |
10 min | |
Raumtemperatur | |
DNA aus enzymatischen Reaktionen (z. B. PCR) | |
Kieselgel-Zentrifugationssäule | |
DNA (Restriktionsenzym-verdaut) |
Spin-Säule | |
5 μl | |
PureLink™ | |
10 Aufreinigungen | |
100 bp bis 12 kb | |
125 μl | |
Klonierung, Standard-PCR | |
10 Aufreinigungen |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.