Learn More
Invitrogen™ PureLink™ PCR Micro Kit
Kieselgel-Zentrifugationssäule
Marke: Invitrogen™ K310250
426.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Säulen, Binde- und Waschpuffer, Rückgewinnungsröhrchen und das Handbuch
Beschreibung
PureLink™ PCR Micro Kits eignen sich ideal für die Reinigung und Konzentration von DNA aus ertragsarmen PCR- oder Restriktionsverdauungsreaktionen. Diese hoch aufgereinigten DNA-Fragmente und Amplikonen liefern hervorragende Ergebnisse in Downstream-Prozessen wie DNA-Sequenzierung, Restriktionsverdau, Klonierung, PCR und Markierung. PureLink™ PCR Micro Kits bieten eine einfache und schnelle Methode zur Reinigung und Konzentration von DNA-Fragmenten mit einer Größe von 100 bp bis 12 Kb. Das einzigartige Mikrodüsendesign ermöglicht bis zu 95 % Rückgewinnung von DNA-Fragmenten mit nur 5 μl Elutionsvolumen. Mit einem Varianzkoeffizienten von weniger als 10 % im Elutionsvolumen können Sie sicher sein, dass kein Ethanol von den Waschschritten überführt wird, was Ihnen beste Erfolgschancen in Downstream-Prozessen bietet. Die Entfernung von Primern, dNTPs, Enzymen und Salzen übersteigt 98,5 %. Mit diesem Kit können auch nicht aufgenommene farbstoffmarkierte Nukleotide aus einer cDNA-Markierungsreaktion effizient entfernt werden.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Das Kit enthält Säulen, Binde- und Waschpuffer, Rückgewinnungsröhrchen und das Handbuch. Bei Raumtemperatur lagern. | |
20 µL | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
PCR-Mikro-Kit | |
10 min | |
Raumtemperatur | |
DNA aus enzymatischen Reaktionen (z. B. PCR) | |
Kieselgel-Zentrifugationssäule | |
PCR-Produkt |
Spin-Säule | |
5 μl | |
PureLink™ | |
250 Aufreinigungen | |
100 bp bis 12 kb | |
125 µl | |
Klonierung, Standard-PCR | |
250 Aufreinigungen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.