Learn More
Invitrogen™ PureLink™ PCR Micro Kit
Artikelnummer. 10409033
Click to view available options
Menge:
10 Aufreinigungen
250 Aufreinigungen
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
250 Ansätze
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10409033
Marke: Invitrogen™ K310050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Säulen, Binde- und Waschpuffer, Rückgewinnungsröhrchen und das Handbuch
Kieselgel-Zentrifugationssäule
PureLink™ PCR Micro Kits eignen sich ideal für die Reinigung und Konzentration von DNA aus ertragsarmen PCR- oder Restriktionsverdauungsreaktionen. Diese hoch aufgereinigten DNA-Fragmente und Amplikonen liefern hervorragende Ergebnisse in Downstream-Prozessen wie DNA-Sequenzierung, Restriktionsverdau, Klonierung, PCR und Markierung. PureLink™ PCR Micro Kits bieten eine einfache und schnelle Methode zur Reinigung und Konzentration von DNA-Fragmenten mit einer Größe von 100 bp bis 12 Kb. Das einzigartige Mikrodüsendesign ermöglicht bis zu 95 % Rückgewinnung von DNA-Fragmenten mit nur 5 μl Elutionsvolumen. Mit einem Varianzkoeffizienten von weniger als 10 % im Elutionsvolumen können Sie sicher sein, dass kein Ethanol von den Waschschritten überführt wird, was Ihnen beste Erfolgschancen in Downstream-Prozessen bietet. Die Entfernung von Primern, dNTPs, Enzymen und Salzen übersteigt 98,5 %. Mit diesem Kit können auch nicht aufgenommene farbstoffmarkierte Nukleotide aus einer cDNA-Markierungsreaktion effizient entfernt werden.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Das Kit enthält Säulen, Binde- und Waschpuffer, Rückgewinnungsröhrchen und das Handbuch. Bei Raumtemperatur lagern.
Format Spin-Säule
Max. Elutionsvolumen 20 µl
Min. Elutionsvolumen 5 μl
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Produktlinie PureLink
Produkttyp PCR-Mikro-Kit
Menge 50 Aufreinigungen
Laufzeit 10 min
Trennungsbereich 100 bp bis 12 kb
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterialvolumen 125 µl
Ziel DNA aus enzymatischen Reaktionen (z. B. PCR)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cloning, Standard-PCR
Isolierungstechnik Kieselgel-Zentrifugationssäule
Anzahl Reaktionen 50 Aufreinigungen
Probentyp CDNA-Markierungsreaktionen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PCR Micro Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Guanidine hydrochloride