Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Albumin Serum Depletion Kits
Optimieren Sie die Serumprobenvorbereitung, indem Sie unerwünschte Albumin- und IgG-Serumproteine für Proteinprofilierungsmethoden mit Hilfe von Qualitäts-Depletionskits reduzieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 85160
364.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13484309
  • 415.00 € / 24 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Albumin-Abbaukit
Albumin-Abbaukit
Entfernung von Albumin aus 24 Human-Serumproben, jeweils 10 bis 50 µl
Plasma, Serum
Massenspektrometrie
Probenanreicherung, Probenreinigung
Mikrozentrifuge, Massenspektrometer
Pierce™
• Pierce Abbauharz für Albumin, 5 ml
• Bindungs-/Waschpuffer, 11 ml
• Pierce Spin-Säulen, 24 Säulen
Lagerung bei 4 °C.
Protein
Kit
24 Reaktionen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA406734 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number85160
ChargennummerZK399287 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number85160
ChargennummerZK399287A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number85160
ChargennummerZH395518A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/08/2024 Catalog Number85160
ChargennummerZH395518 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/08/2024 Catalog Number85160
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Albumin Serum Depletion Kits > Albumin-Abbaukit