Learn More
Micronova™ PCX™ bestrahltes Polyethylenklebeband
Ein bestrahltes Polyethylenklebeband mit niedriger Dichte und niedriger Ausgasung, das sich ideal für die Abdichtung, Farbcodierung, Kennzeichnung, Stapelverarbeitung und Lebensmittelverarbeitung eignet.
Marke: Micronova™ PCX-1TRIR
1135.25 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Micronova PCX™ bestrahlte Polyethylenklebeband ist ein LDPE-Klebeband mit niedriger Dichte und druckempfindlichem Acrylklebstoff mit niedrigem Gehalt an Halogenen und ausrauchbaren Chloriden, um die Wahrscheinlichkeit einer Ausgasung zu verringern. Entwickelt für eine Vielzahl von Reinraum- und Lebensmittelverarbeitungsanwendungen.
- Bestrahltes Polyethylenklebeband mit niedriger Dichte und niedriger Ausgasung
- Druckempfindlicher Acrylklebstoff
- Ideal für Versiegelung, Farbcodierung, Beschriftung, Batching usw.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und gute Anpassung an die Form
- In einem Reinraum verarbeitet und verpackt
- Aufgewickelt auf einem 3 in. Kunststoffkern
- Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Transparent | |
Steril | |
60 °F bis 80 °F | |
33 x 25,4 mm (36 yd x 1 in.) | |
33 m | |
25,4 mm |
Acryl | |
Polyethylen | |
Plattenversiegelung, Markierung und Farbcodierung in aseptischen Umgebungen | |
16 °C bis 27 °C | |
36 yd. (2,01 m) | |
1 in. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
044577-000 | Qualitätsbescheinigung | 09/08/2024 | PCX-1TRIR |
035931-000 | Qualitätsbescheinigung | 13/01/2023 | PCX-1TRIR |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %