Learn More
Invitrogen™ Taq DNA-Polymerase, nativ, w/W1
Artikelnummer. p-7075578
Click to view available options
Menge:
100 Einheit(en)
500 Einheiten
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10063172
Marke: Invitrogen™ 18038034
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Taq DNA-Polymerase, nativ, w/W1
Taq-DNA-Polymerase ist ein thermostabiles Enzym, das DNA aus einsträngigen Templates in Gegenwart von dNTPs und einem Primer synthetisiert. Die enthaltene 1 %-Lösung des Waschmittels W-1 kann die Thermostabilität des Enzyms verbessern, wenn es bei einer Endkonzentration von 0.05 % (v/v) zugegeben wird.
Die Taq-DNA-Polymerase umfasst ein einzelnes Polypeptid mit einem Molekulargewicht von 94 kDa. Es besitzt eine 5´→3´-DNA-Polymeraseaktivität und eine 5´→3´-Exonukleaseaktivität (siehe Abbildung). Vorteile der Taq -DNA-Polymerase:
  • Sie haben die Wahl zwischen rekombinantem oder nativem Enzym
  • Amplifikation von bis zu 5 kb PCR-Produkten
  • Enzym ist lizenziert und zugelassen für PCR
    Anwendungen
    Amplifikation von DNA aus komplexen genomischen, viralen oder Plasmid-Templates, RT-PCR, ssDNA-Sequenzierung und Zyklus-Sequenzierung
    Herkunft
    Natives Enzym, aufgereinigt aus Thermus aquaticus YT1. Einheiten-Definition
    Eine Einheit Taq-DNA-Polymerase ist die Enzymmenge, die benötigt wird, um in 30 Minuten bei 74 °C 10 nMol Desoxyribonukleotid in die DNA zu integrieren.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 5 U/μl
    Inhalt und Lagerung –20 °C
    Beschreibung Taq DNA-Polymerase, 100-Einheit, 5 μl Konzentration, flüssig, farblos, 3'-A Overhang, Taq DNA-Polymerase, 1x Low GC-Rich PCR Performance, Standard, Reaktionsgeschwindigkeit, Reaktionsformat für separate Komponenten
    Form Flüssig
    Menge 100 Einheit(en)
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
    Überhang 3'-A
    Enthält Taq DNA-Polymerase (20 μl), 10x PCR-Puffer ohne Magnesium (1.25 ml),50 mM Magnesiumchlorid (1 ml), 1 % W-1 (500 μl)
    Quelle Thermus aquaticus YT1