Learn More
Invitrogen™ Silencer™ siRNA Labeling Kit with Cy™3 dye
Silencer™ siRNA Markierungskit mit Cy™3 Farbstoff
Marke: Invitrogen™ AM1632
573.36 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Zur Markierung von siRNA mit Cy™3. Enthält ausreichend Reagenzien für die Markierung von 65 μg siRNA. Mit Invitrogen™ markierte siRNA kann zur Analyse der subzellulären Lokalisierung, Stabilität und Transfektionseffizienz von siRNA verwendet werden. Darüber hinaus eignet sich mit einer Fluoreszenzmarkierung versehene siRNA besonders gut für den Einsatz in Experimenten mit Doppelmarkierung (mit einem markierten Antikörper) zur Nachverfolgung von Zellen, die während der Transfektion siRNA erhalten, und zur Verknüpfung der Transfektion mit der Herabregulation des Zielproteins. Untersuchungen zeigen, dass die Markierung von siRNAs keinen Einfluss auf ihre biologische Funktion hat.Zubehör:
Des Weiteren ist das Silencer™ FAM™ siRNA-Markierungskit (SKU-Nr. AM1634) erhältlich.
Spezifikation
10X Markierungspuffer, Rekonstitutionslösung, 5 M NaCl, 5X siRNA Annealing-Puffer, GAPDH siRNA und Cy™3 Markierungsreagenz sollte bei –20 °C gelagert werden. Nuklease-freies Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden | |
Kit | |
siRNA (markiert) | |
Ja | |
Silencer™, Ambion™ | |
1 kit |
Fluoreszenz | |
Cy™3 | |
siRNA | |
Direkte Markierung | |
siRNA-Markierungskit | |
Trockeneis |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
-
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Neues Angebot Jetzt sparen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.