Learn More
Thermo Scientific™ CellSensor™ ISRE-bla RA-1-Zelllinie
The CellSensor™ ISRE-bla RA-1 Cell Line contains the beta-lactamase (bla) gene under the control of the interferon-stimulated response element (ISRE).
Marke:  Thermo Scientific™ K1674
Artikelnummer. 10497883
  • 11890.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The CellSensor™ ISRE-bla RA-1 Cell Line contains the beta-lactamase (bla) gene under the control of the interferon-stimulated response element (ISRE). This cell line was engineered by lentiviral transduction of an ISRE-bla construct into RA-1 cells. Flow cytometry was then used to isolate a pool of cells responsive to polyinosinic-polycytidylic acid (poly I:C) stimulation. ISRE-bla RA-1 cells have been tested for assay performance using variable assay conditions, including DMSO concentration, cell number, stimulation time, substrate loading time, as well as validated for Z'-factor and EC50 concentrations of poly I:C. Additional testing data using alternate stimuli are also available. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen
CellSensor™ Zelllinien werden auf Trockeneis geliefert. Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen.
Fluoreszent
Beta-Lactamase-Gen unter Kontrolle des Interferon-stimulierten Reaktionselements (ISRE)
1 Fläschchen
TLR3/TBK1/IRF3-Signalweg, TBK1, IRF3, TLR3
CellSensor™
Teilende Zellen
CellSensor™ ISRE-bla RA-1-Zelllinie, 1 Fläschchen, ∽ 5,000,000 Zellen pro Fläschchen bei 5,000,000 Zellen/ml, ISRE-bla RA-1-Zelllinie, Fluoreszenznachweisverfahren, CellSensor™ Druggable Target, Suspensionswachstumseigenschaften, Lagerung in Flüssigstickstoff
Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, Pfadbiologie, zelluläre Pfadanalyse-Assays, CellSensor™ Zelluläre Pfad-Assays
CellSensor™
ISRE-bla RA-1
CellSensor™ ISRE-bla RA-1-Zelllinie
Signalweg
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1450640 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog NumberK1674
Chargennummer1039690 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog NumberK1674
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CellSensor™ ISRE-bla RA-1-Zelllinie > 1 Vial