Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ chromogenes Endotoxin Quant Kit
Ein hochsensitiver Endpunkt-Assay, der Endotoxin (Lipopolysaccharid) in einer Protein-, Peptid-, Nukleinsäuren- oder Antikörperprobe mit dem Limulus-Amöbozyten-Lysat-Assay genau misst und erkennt.
Marke: Thermo Scientific™ A39553
833.37 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
- Hochempfindlicher Endotoxin-Detektionsassay mit einem breiten Spektrum — Erkennung bereits bei 0,01 EU/ml bis 1 EU/ml
- Spezifischer Assay— ohne Störungen durch ß-Glucane und geeignet für eine Vielzahl von Proben, einschließlich Proteinen, Impfstoffen, Plasmid, DNA-, RNA-Proben.
- Schnell — Assay-Durchführung in nur 20 Minuten
- Chromogener Endpunkt-Assay— Messung mit einem Standard-Spektralphotometer oder Plattenlesegerät bei 405-410 nm.
Spezifikation
• Lyophilisiertes Limulus-Amöbozyten-Lysat • E. coli-Endotoxin-Standard • Chromogenes Substrat • Endotoxin-freies Wasser Nach Erhalt bei 2 bis 8 °C lagern. |
|
0,01 EU/ml | |
Kolorimetrisch | |
Pierce™ | |
Endotoxins | |
240 Mikrotiterplatten-Well-Assays, die 0,01 bis 1 Endotoxin-Einheiten/ml enthalten |
0,01 bis 0,1 EU/ml, 0,1 bis 1,0 EU/ml | |
Endpunkt chromogen | |
Nasseis | |
240 Reaktionen | |
Endotoxin Quantifizierungskit | |
Kit |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0B12200200 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | A39553 |
0BB7710300 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | A39553 |
0B97060200 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | A39553 |
0B65E00100 | Analysenzertifikat | 08/08/2024 | A39553 |
0B13Q00700 | Analysenzertifikat | 04/04/2024 | A39553 |