Learn More
Brady™ Große elektrische / pneumatische Absperrung
Click to view available options
Farbe:
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kombi-Lockout-Vorrichtung für elektrische und pneumatische Stecker
- Für eine hohe Vielzahl von elektrischen Steckerverbindungen mit einem Durchmesser von bis zu 89 mm und einer Länge von bis zu 127 mm sowie Luftschlauchstecker
- Die Löcher sind für verengte pneumatische Stecker vorgesehen, die häufig an Druckluftschläuchen zu finden sind
- Passend für 110 V, 220 V NS und 550 V Steckerverbindungen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Elektrische/pneumatische Verriegelung |
| Alternate Part Number | LARGE ELECTRICAL/PNEUMATIC PLUG LOCKOUT |
| Farbe | Rot |
| Material | Polystyrol |
| Beschreibung | Große elektrische/pneumatische Verriegelung |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel | 0.28 Zoll |
| Durchmesser (metrisch) Bügel | 7 mm |
| Abmessungen (T x B x H) | 96.00 x 163.00 x 117.25 mm |
| Abmessungen (L x B) | 163,00 x 96,00 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blockier- und Verriegelungssystem |
| Mehr anzeigen |