Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ chromogenes Endotoxin Quant Kit
Ein hochsensitiver Endpunkt-Assay, der Endotoxin (Lipopolysaccharid) in einer Protein-, Peptid-, Nukleinsäuren- oder Antikörperprobe mit dem Limulus-Amöbozyten-Lysat-Assay genau misst und erkennt.
Marke: Thermo Scientific™ A39552
323.34 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
- Hochempfindlicher Endotoxin-Detektionsassay mit einem breiten Spektrum — Erkennung bereits bei 0,01 EU/ml bis 1 EU/ml
- Spezifischer Assay— ohne Störungen durch ß-Glucane und geeignet für eine Vielzahl von Proben, einschließlich Proteinen, Impfstoffen, Plasmid, DNA-, RNA-Proben.
- Schnell — Assay-Durchführung in nur 20 Minuten
- Chromogener Endpunkt-Assay— Messung mit einem Standard-Spektralphotometer oder Plattenlesegerät bei 405-410 nm.
Spezifikation
• Lyophilisiertes Limulus-Amöbozyten-Lysat • E. coli-Endotoxin-Standard • Chromogenes Substrat • Endotoxin-freies Wasser Nach Erhalt bei 2 bis 8 °C lagern. |
|
0,01 EU/ml | |
Kolorimetrisch | |
Pierce™ | |
Endotoxins | |
60 Mikrotiterplatten-Well-Assays, die 0,01 bis 1 Endotoxin-Einheiten/ml enthalten |
0,01 bis 0,1 EU/ml, 0,1 bis 1,0 EU/ml | |
Endpunkt chromogen | |
Nasseis | |
60 Reaktionen | |
Endotoxin Quantifizierungskit | |
Kit |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0B96260100 | Analysenzertifikat | 09/11/2024 | A39552 |
0B65G00000 | Analysenzertifikat | 08/08/2024 | A39552 |
0B13S00700 | Analysenzertifikat | 09/05/2024 | A39552 |
0B12400200 | Analysenzertifikat | 29/02/2024 | A39552 |
0C86T80400 | Analysenzertifikat | 07/11/2023 | A39552 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Neues Angebot Jetzt sparen