missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes TRIM24 , Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1604
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TRIM24 Synthetisches Peptid, PEP-1604, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 19 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem TRIM24 überein. PEP-1604 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 34561 verwendet werden. Zur Verwendung als Blockierungspeptid im Western Blot das Peptid mit dem gleichen Volumen wie den Antikörper für 30 min bei 37 °C inkubieren.
Spezifikation
8805 | |
gereinigt | |
Humanes TRIM24 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
O15164 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
TRIM24 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Invitrogen™ Humanes TRIM24 , Synthetisches Peptid, Invitrogen™ > 50 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur