Learn More
Invitrogen™ Humanes Osteopontin, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1622
Beschreibung
SPP1 Synthetisches Peptid, PEP-1622, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 18 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von SPP1 überein. PEP-1622 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-34579 verwendet werden. Zur Verwendung als Blockierungspeptid im Western Blot das Peptid mit dem gleichen Volumen wie den Antikörper für 30 min bei 37 °C inkubieren.
Spezifikation
6696 | |
gereinigt | |
Human Osteopontin | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P10451 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
SPP1 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |