Learn More
Fisherbrand™ Elektronisches Entdeckler-Werkzeug, Handgerät
Schnelles und einfaches Entfernen von Aluminiumdichtungen auf Knopfdruck.
Marke:  Fisherbrand™ 20 00 3135
Artikelnummer. 15522340
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Entdeckler
  • 110 – 240 V
  • Elektronisch
  • Stahl/Kunststoff
  • Einhändiges, sicheres, reproduzierbares Verpressen/Entfernen von 8, 11, 13 und 20 mm Fläschchen auf Knopfdruck
  • Verringert die Belastung der Hand im Vergleich zum manuellen Bördelwerkzeug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aluminiumkappe
20 mm Elektronischer Entdeckler
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Elektronisches Entdeckler-Werkzeug, Handgerät > Für 20 mm-Kappen