Learn More
Invitrogen™ Humanes TRIM5 alpha (IN1), synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0168
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TRIM5 alpha (IN1) synthetisches Peptid, PEP-0168 von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren vom Carboxy-Terminus von humanem TRIM5 aus überein. PEP-0168 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20049 verwendet werden.
Spezifikation
85363 | |
gereinigt | |
TRIM5 alpha (IN1), human | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q9C035 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
TRIM5 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ Humanes TRIM5 alpha (IN1), synthetisches Peptid, Invitrogen™ > 50 μg
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction