Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 Inkubierte stapelbare Schüttler
Sparen Sie wertvollen Platz im Labor mit diesen stapelbaren Schüttlern, die zwei bis drei übereinander gestapelt werden können, ohne dabei die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen.
Marke: Thermo Scientific™ SHKE8000-8CEPR
Beschreibung
Thermo Scientific MaxQ 8000 stapelbare Schüttler bieten maximale Kapazität, einfache Handhabung und lange Lebensdauer.
MaxQ 8000 stapelbare Schüttler sind so stabil, dass selbst bei höchster Drehzahl drei Geräte übereinander betrieben werden können, und bieten darüber hinaus einen gleichförmigen Lauf und Kontaminationskontrolle für empfindliche Applikationen, die ein sanftes Schütteln erfordern. Mit ihrer robusten Bauweise und bewährten Komponenten und Systemen sind diese stapelbaren Schüttler für einfache Handhabung und lange Lebensdauer gemacht.
Eigenschaften:- Dreimal so viel Kapazität wie ein Bodenschüttler bei quasi gleicher Stellfläche
- Entwickelt für empfindliche eukaryotische Kulturanwendungen — mit kontaminationsreduzierender HEPA-Filtration, gebogener Eckkonstruktion, einteiliger Kammer und enger Temperaturkonstanz — und für anspruchsvolle prokaryotische Kulturanwendungen
- Robuste Bauweise, großer Geschwindigkeitsbereich und keine Grenzen für “hohe Schüttelgeschwindigkeit”, auch bei dreifacher Stapelung
Mikroprozessorgesteuertes Kontroll- und Überwachungssystem:
- Gleichzeitige Anzeige der Soll- und Istwerte
- Aufzeichnung der Gesamtbetriebszeit von Motor- und Antriebssystem
- Akustische/optische Alarmmeldungen bei Über- und Untertemperatur gewährleisten optimalen Produktschutz
- Separater einstellbarer Sicherheitsalarm für Übertemperatur mit einem unabhängigen Messfühler bietet zusätzliche Sicherheit
- Akustische/optische Alarmmeldungen warnen bei zu hoher oder zu niedriger Drehzahl
- Alarm kann vorübergehend stummgeschaltet werden und später nochmals an noch nicht behobene Alarmzustände erinnern
- Fernalarmkontakte zur bequemen Überwachung von einem anderen Standort
- Nichtflüchtiger Speicher sichert bei Stromausfällen alle Einstellungen und startet das Gerät nach Wiederherstellung der Stromversorgung neu
- Standardmäßige RS-232 Schnittstelle ermöglicht den Anschluss eines Computers zur Aufzeichnung und Überwachung von Zeit, Temperatur und Drehzahl
- Sanftanlauf-Funktion vermeidet abrupte Start- und Stoppbewegungen und schützt vor Überschwappen der Gefäßinhalte
- Funktionen lassen sich leicht über Tastatur und gekapseltes Bedienfeld kalibrieren
Bedienfeld:
- Hintergrundbeleuchtetes, zweizeiliges alphanumerisches LCD-Display mit 40 Zeichen und für Soll- und Ist-Parameterwerte und Alarmfunktionen
- Symbole/Tasten ermöglichen eine einfache Programmierung der Sollparameter
- Zeit: Zählt aufwärts und zeigt die Gesamtstunden und -minuten für einen Lauf an
- Drehzahl: Zeigt die tatsächliche Plattformdrehzahl (U/min) und die Drehzahlsollwerte an
- Temp C: Zeigt die tatsächliche Temperatur innerhalb der Kammer und die Temperatur-Sollwerte an
Bauweise:
- Leichter Zugriff auf die elektronischen Komponenten und den HEPA-Filter von vorn
- Handgriff/Verriegelung an der Basis verhindert, dass der Schüttler bei ungesichertem Tablar in Betrieb genommen werden kann
- Isolierte, nach unten aufklappende Tür und ausziehbares Tablar bieten bequemen Zugriff auf alle Proben
- Großes Fenster und Xenon-Lampe bieten gute Sicht für die Ernte
- Bei drei übereinander gestapelten Geräten befindet sich das oberste Tablar in einer Höhe von ca. 61″ (155 cm) und ist somit noch bequem zu erreichen
- Stabiles Außengehäuse aus kaltgewalztem Stahl
- Kammer aus Edelstahl Typ 304 mit abgerundeten Ecken und integriertem Abfluss; für 2 l Erlenmeyerkolben, mit Xenonlicht mit Schalter
- Magnetische Türdichtung für dichtes Verschließen
- Das zum Stapeln der Geräte benötigte Zubehör ist bereits standardmäßig im Lieferumfang jedes Schüttlers enthalten
Mechanik
- Robuster exzentrischer Antriebsmechanismus ermöglicht einen weiten Drehzahlbereich von 25 bis 400 U/min (±1 U/min) bei minimaler Vibration, selbst bei drei übereinander gestapelten Schüttlern
- Dynamisch ausbalancierter, äußerst langlebiger Orbitalschüttlermechanismus sorgt für optimale Oxygenierung und Nährstoffvermischung sowie weniger Zellverklumpung und verhindert Spritzer und angefeuchtete Flaschen.
- Dreifacher Ausgleichsmechanismus gewährleistet auch bei hohen Beschickungsmengen oder unausgeglichener Beladung einen optimalen Betrieb
- Kaltlaufender, bürstenloser DC-Motor mit einer Leistung von 0,25 kW sorgt für wartungsfreien Dauerbetrieb
- Laminare Luftströmung durch den HEPA-Filter sorgt für hervorragende Temperaturkonstanz und verringert das Risiko einer Kreuzkontamination
Bestellinformationen:
Plattform nicht im Lieferumfang enthalten. Optionale Einzel- und Doppelschüttlerständer und freistehender Diagrammschreiber sind erhältlich.
Im Lieferumfang enthalten:
Stapelrahmen im Lieferumfang jedes Schüttlers enthalten.
Erfordert:
Ausziehbares Spezial- oder Universaltablar 29,5 × 18″ (74,9 × 45,7 cm), separat erhältlich.
Empfohlen für:
- Bakteriensuspensionen
- Hybridisierung
- Löslichkeitsstudien
- Diagnostiktests
- Extraktionsschritte
- Waschschritte
- Alle Anwendungen, die Schütteln oder Mischen erfordern
- Proteinexpression
- Färben und Entfärben
- Plasmidaufreinigung
Spezifikation
2,5 cm (1 in.) | |
25 bis 400 U/min, ±1 U/min | |
230 V | |
12 x 2-l-Erlenmeyerkolben | |
71 lb. | |
−23 °F bis +140 °F | |
±0,15 °C | |
Stabiles Außengehäuse aus kaltgewalztem Stahl, Kammer aus rostfreiem Stahl (304) | |
60,5 cm | |
33,3 x 56,5 x 25 in., (84,6 x 143,5 x 63,5 cm) | |
11,8 in. | |
30 cm | |
84,6 cm | |
33,4 in. | |
84,6 cm | |
328 kg | |
Großer stapelbarer Orbitalschüttler mit Inkubation/Kühlung | |
LED: Zeit, Drehzahl, Temperatur einschl. Soll- und Istwerte | |
12 |
32 kg | |
240 V, 50 Hz | |
5 bis 60 °C | |
Schüttler | |
CE, cUL, UL | |
±0,15 °C (im Kolben) | |
50 Hz | |
23,8 in. | |
23,8 x 33,4 x 11,8 in., (60,5 x 84,6 x 30 cm) | |
25 in. | |
63,5 cm | |
33,3 in. | |
56,5 in. | |
143,5 cm | |
723 lb. | |
Digital | |
MaxQ 8000 Kühl- und Inkubationsschüttler | |
DC bürstenlos | |
Dauerbetrieb oder zeitgesteuert von 1 min bis 199 h 59 min |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31