Learn More
Invitrogen™ Humanes RSRC1, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15295009
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15295009
Marke: Invitrogen™ PEP1013
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Synthetisches Peptid
RSRC-1 Synthetisches Peptid, PEP-1013 von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 19 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem RSRC-1 überein. PEP-1013 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20899 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 51319
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q96IZ7
Gebräuchliche Bezeichnung Humanes RSRC1
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol RSRC1
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS