Learn More
Eppendorf™ Universalplattformen für Laborschüttler
Für den Einsatz mit New Brunswick Innova™, I-Series™ und Excella™ Schüttlern
Marke: Eppendorf™ M1250-9902
Benötigt : Klemmen (gesondert zu bestellen)
Beschreibung
- Für eine Vielzahl an Zubehörklammern, Reagenzglasgestellen und Geltabletts für eine größere Flexibilität
- Fasst Kombinationen aus Kolben oder Reagenzglasgestellen
- Mit vorgebohrten Löchern
Die aufgeführten Kapazitäten sind die meisten Gefäße jeder Größe, die in ein ausgewogenes Muster passen.
Spezifikation
Universal-Plattform | |
18 x 18 in. (457 x 457 mm) | |
18 in. | |
46 cm | |
457 mm | |
Für Innova, I-Serie, Excella Schüttler |
Aluminium | |
18 in. | |
457 mm | |
18 in. | |
46 cm | |
Vorgebohrte Löcher |