missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech™ Humanes FN1 ELISA-Kit

Festphasen-Sandwich-ELISA zum Nachweis und zur Quantifizierung von Proteinkonzentrationen von endogenem FN1

Marke:  Proteintech™ KE00039-96T


Artikelnummer. 16801466

  • 269.00 € / 96 Tests

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

  • Erkennt Human FN1
  • Fibronektin 1 (FN1) ist ein Glykoprotein mit hohem Molekulargewicht, das in löslicher Form im Plasma (FN1) und anderen Körperflüssigkeiten und in unlöslicher Form in extrazellulärer Matrix (FN1) vorhanden ist.
    • Plasma FN1 (dimerische Form) wird von Hepatozyten sezerniert
    • Zelluläres FN (dimerische oder quervernetzte multimerische Formen), das durch Fibroblasten, Epitherlien und andere Zelltypen produziert wird, wird als Fibrillen in der extrazellulären Matrix deponiert
    • FN1 wird über Integrine und Komponenten (Kollagen, Fibrin, Heparin) an Zelloberflächen gebunden
    • Beteiligt an Zelladhäsions- und Migrationsprozessen (Embryogenese, Wundheilung, Hämostase, Hostabwehr, Metastasierung)

Prozess:

  • Antikörper spezifisch für FN1, vorbeschichtet auf Mikrotiterplatten
  • FN1-Protein in Proben, die nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper aufgenommen wurden
  • Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer Antikörper hinzugefügt, der spezifisch für FN1 ist, um das eingefangene FN1-Protein zu erkennen
  • Zur Signalentwicklung wird Meerrettich-Peroxidase (HRP)-konjugierter Antikörper hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin-Reagenz (TMB)
  • Lösung mit Schwefelsäure, die zur Unterbrechung der Farbentwicklung und Farbintensität verwendet wird
    • Proportional zur Menge des gebundenen Proteins, messbar bei 450 nm mit korrigierbarer Wellenlänge bei 630 nm
Specifications

Specifications

NP_001293058
47,2 pg/mL
Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Plasma, Serum
Human
Human
< 10 %
Blaues Eis
3,5 h
125 bis 8000 pg/mL
ISO 13485
Beschichtetes ELISA-Kit
DAB
2335
Fest
< 10 %
-20 °C° bis +4 °C°
P02751
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
Safety and Handling
Mehr anzeigen
SDS
Documents

Documents

Product Certifications
Special Offers

Special Offers

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title
Proteintech™ Humanes FN1 ELISA-Kit > Human FN1 ELISA-Kit

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.