Beschreibung
Velp Scientifica™ ES Überkopf-Rührwerk ist mit einem anwenderfreundlichen, selbstsichernden Spannfutter ausgestattet, das die Montage vereinfacht, und das sanfte Hochfahren sorgt für eine optimale Weiterentwicklung der Rührgeschwindigkeit.
Der ES ist ein intuitiver Rührarm, der Sicherheit mit Überlast-, Überstrom- und Überhitzungsschutz gewährleistet. Einfach zu installieren, widerstandsfähig und mit einer kleinen Stellfläche, ist er die beste Wahl für Proben mit niedriger Viskosität. Der VELP ES sorgt für einen sanften Start und eine kräftige Bewegung auch bei maximaler Geschwindigkeit! Er kann Drehzahlen von 1300 U/min erreichen und bis zu 15 Liter rühren. Das Gerät kann eine Viskosität mit einem Maximum von 1000 mPa*s meistern. Das leichte Spannfutter ist einfach zu schließen, kann Wellen mit bis zu 10 mm Durchmesser aufnehmen und benötigt kein Werkzeug. Es ist so konzipiert, dass es eine lange Lebensdauer auch unter schwierigen Betriebsbedingungen bietet. Die spezielle Technopolymer-Struktur und die IP 40 garantieren eine gute chemische Beständigkeit. Der robuste Motor garantiert ohne zusätzliche Wartungskosten einen kontinuierlichen Betrieb über die Jahre.
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 50 bis 1.300 U/min |
| Fassungsvermögen | 15 l |
| Spannung | 110/230 V |
| Wirkleistung | 30 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 200 x 80 x 160 mm |
| Höhe (metrisch) | 160 mm |
| Breite (metrisch) | 80 mm |
| Elektrische Anforderungen | 110/230 V, 50/60 Hz, 30 W |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Zertifizierung/Konformität | CEI EN 60529, IP 40 |
| Mehr anzeigen |