Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kits für humanes IL-6
Das Thermo Scientific™ rekombinante Interleukin-6-Protein sIL-6 erkennt spezifisch Interleukin-6 in nicht anwendbaren Proben und ist für die Kontrolle, ELISA und WB validiert
Marke: Invitrogen™ EH2IL6
642.20 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24347" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Testen Sie den Gehalt an IL-6 (humanes Interleukin-6) in humanem Serum, Plasma (EDTA, Heparin, Natriumcitrat), Urin und Kulturüberstand-Proben mit unseren Invitrogen™ ELISA-Kits für humanes IL-6.
Diese ELISA-Kits für humanes IL-6 verwenden vorgetiterte, gematchte Paare von Beschichtungs- und Nachweisantikörpern zur empfindlichen und genauen Messung von Interleukin-6 (IL-6) in Proben bei 50 bis 100 μl pro Well. Ebenfalls enthalten sind kalibrierte rekombinante Proteinstandards, Streptavidin-HRP, TMB-Substratlösung und Stopplösung. Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete 96-Well-Streifenplatten und chargenoptimierte Reagenzien. Das kostengünstige Reagenzien-Kit enthält nur validierte Reagenzien, sodass der Anwender seine Platten selbst beschichten muss. Das Antikörperpaar-Kit besteht nur aus den gematchten IL-6-Antikörperpaaren und dem IL-6-Standard. Alle Komponenten werden einer Qualitätskontrolle unterzogen, um die Variabilität von Charge zu Charge zu minimieren.Ziel: Natürliches und rekombinantes humanes Interleukin-6 (IL-6)
Format: Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96 Well-Streifenplatte
Messung: Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm
Assay-Bereich: 10.2 bis 400 pg/ml
Empfindlichkeit: <1 pg/ml
Genauigkeit: Intra-Assay-CV< 10 %; Inter-Assay-CV < 10 %
Probenarten: Zellkulturüberstand, Urin, Serum, Plasma (EDTA, Natriumcitrat und Heparin)
Gesamte Assay-Zeit: 3 Stunden
Probengröße: 50 μ l
Spezifität: Keine signifikante Kreuzreaktion mit Human-IL-1α, -IL-1β, -IL-2, -IL-3, -IL-4, -IL-5, -IL-7, -IL-8, -IL-10, -IL-12, -TNFα, -IFNγ, -IFNα, -GM-CSF oder Maus-IL-6
Enthält:Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete Antikörper-Platten, Nachweisantikörper, Puffer, Verdünnungsmittel, Standards und Substrate. Das Reagenzienkit (früher als “Screening-Set” bezeichnet) enthält gematchte Antikörper, Standard- und Nachweisreagenzien, jedoch keine beschichteten Platten. Das Antikörperpaar-Kit (früher als “MiniKit” bezeichnet) enthält nur gematchte Antikörper und Standard (keine Platten oder Nachweisreagenzien).
Spezifikation
Gehäuse P05231 | |
<1 pg/ml | |
Biotin | |
ELISA-Kit | |
Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem IL-1a, IL-1ß, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12, TNFa, IFNg, IFNa, GM-CSF oder Maus IL-6 | |
Human | |
3569 | |
< 10 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm | |
96 Tests | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl; Urin, 50 μl | |
Human | |
3 h |
10.24 bis 400 pg/ml | |
Humanes IL-6 ELISA-Kit | |
Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) mit Platten | |
Plasma, Serum, Überstand, Urin | |
96-Mikrotiterplatten-Wells | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
BSF-2, BSF2, CDF, HGF, HSF, IFN-beta-2, IFNB2, IL-6 | |
< 10 % | |
HRP | |
Intra-Assay-VK < 10 %; Inter-Assay-VK < 10 % | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
59Stunden
16Minuten
16Sekunden
43Neues Angebot Jetzt sparen