Learn More
Corning™ PYREX™ 7079 Pipetten
Artikelnummer. 11932298
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Graduierungen:
0.01 ml
0.1 ml
Negative Graduierungen:
0.2 ml
1 ml
2 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
175 Stück
700 Stück
720 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 11932298
Marke: Corning™ 707910N
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Auf Volumenabgabe (TD) mit Blow-Out kalibriert. Corning™ Pyrex™ Serologische Einweg-Glaspipetten (Großpackung) erleichtern und beschleunigen durch ihre langen, schlanken, konischen Spitzen das Pipettieren.
  • Negative Graduierung
  • Feuerpolierte Spitzen gewährleisten störungsfreie, gleichmäßige Durchflussraten
  • Farben gemäß ISO-Normen
  • Nicht steril, ohne Verschluss, in Großpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibriert Ja
Zertifizierung/Konformität ASTM E714
Material Glas
Skala Ja
Graduierungen 0.1 ml
Negative Graduierungen 2 ml
Spitzenform Rund
Verpackungsart Großpackung
Volumen (angloamerikanisch) 0.33 oz.
Volumen (metrisch) 10 ml
Typ Serologische Pipette
Einwegprodukt Ja