Learn More
Gibco™ Human EGF Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ PHG0315
114.95 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10768225
  • 124.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Carrier-Free Reconstitution: Centrifuge the vial briefly before opening to bring the contents to the bottom. Reconstitute the lyophilized protein in sterile, PBS buffer to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Make any further dilutions of the reconstituted protein in low endotoxin medium, or a buffered solution containing a carrier protein such as heat inactivated FCS or tissue culture grade BSA Storage: Store the lyophilized protein at 2°C to 8°C, preferably desiccated. Upon reconstitution, apportion into working aliquots and store at ≤-20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
EGF (Epidermal growth factor) exerts its actions by binding to the EGF Receptor, a 170 kDa protein kinase. Activation of EGFR initiates diverse cellular pathways in response to toxic environmental stimuli, or to EGF binding to the receptor, the EGFR forms homo- or heterodimers with other family members. Each dimeric receptor complex initiates a distinct signaling pathway by recruiting different Src homology 2 (SH2) containing effector proteins. EGF is far and wide expressed in kidney, cerebrum, prostrate and salivary glands. EGF acts as a potent mitogenic factor and the phosphorylated receptor recruits adapter proteins like GRB2 that activates complex downstream signaling cascades. EGF activates at least 4 major downstream signaling cascades including the RAS-RAF-MEK-ERK, PI3 kinase-AKT, PLCgamma-PKC and STAT modules. Research studies suggest the protein may also play important role in activating the NF-kappa-B signaling cascade. Defects in the EGGF gene are the cause of hypomagnesemia type 4 and dysregulation has been associated with the growth and progression of certain cancers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2991642 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberPHG0315
Chargennummer2476037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberPHG0315
Chargennummer2777048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberPHG0315
Chargennummer2837709 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberPHG0315
Chargennummer2907294 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberPHG0315
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    32
    Stunden
    20
    Minuten
    55
    Sekunden
    16
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Human EGF Recombinant Protein > 25 μg; Unlabeled