Learn More
Gibco™ MCDB 131 Medium, ohne Glutamin
GREENER_CHOICE
MCDB 131 Medium, ohne Glutamin
Marke:  Gibco™ 10372019
49.49 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11513407
  • 55.25 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
MCDB 131 Medium wurde ursprünglich von Knedler und Ham als reduziertes, Serum-supplementiertes Medium für die Kultivierung von humanen mikrovaskulären Endothelzellen (HUVEC) entwickelt. MCDB 131 Medium wird auch mit anderen Zelltypen genutzt, zum Beispiel humanen mikrovaskulären Omentumzellen, Hepatozyten, Myozyten und glatten Muskelzellen.
Verwendung von MCDB 131
MCDB 131 Medium enthält zahlreiche Komponenten, die nicht in herkömmlichen Basalmedien enthalten sind, beispielsweise Spurenelemente, Putrescin, Adenin und Thymidin sowie höhere Mengen einiger Aminosäuren und Vitamine. Dank dieser Zugaben kann das Medium mit sehr niedrigen Mengen von Serum oder definierten Komponenten ergänzt werden. MCDB 131 Medium enthält keine Proteine oder Wachstumsfaktoren und wird oft mit EGF, Hydrocortison, Glutamin und geringe Mengen von fötalem Kälberserum (FBS) supplementiert. Die FBS-Konzentration muss für jeden Zelltyp optimiert werden. MCDB 131 Medium verwendet ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (1,176 g/l) und erfordert daher eine Umgebung von 5 – 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
cGMP-konforme Herstellung an zwei Standorten
Um eine kontinuierliche Versorgung zu sichern, produzieren wir MCDB 131 an zwei separaten Standorten in Grand Island, NY, USA und Schottland, Großbritannien. Beide Standorte erfüllen die cGMP-Fertigungsanforderungen, sind zertifiziert nach ISO 13485 und bei der FDA als Hersteller medizinischer Geräte registriert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2–8 °C (vor Licht schützen)
Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum
1 X
Flüssig
Steril gefiltert
Kein Glutamin, Keine HEPES
500 mL
Humane mikrovaskuläre endotheliale Zellen (HMVEC), humane omentale mikrovaskuläre Zellen, Hepatozyten, Myozyten, glatte Muskelzellen
Säugetierzellkultur
MCDB 131 Medium
Geringe Glukosekonzentration, Phenolrot, Natriumpyruvat
Gibco™
Raumtemperatur
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2473958 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10372019
Chargennummer2555061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10372019
Chargennummer2445655 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10372019
Chargennummer2451109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10372019
Chargennummer2428782 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10372019
Name des Produkts
Gibco™ MCDB 131 Medium, ohne Glutamin > 500 ml