Learn More
Gibco™ Insulin, human rekombinant, Zinklösung
Artikelnummer. 11508856
Click to view available options
Menge:
5 ml
Packungsgröße:
5 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11508856
Marke: Gibco™ 12585014
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
4 mg/ml
Gibco Insulin, human recombinant, zinc solution, is a premium product formulated for cell culture applications. Each 5-mL bottle contains human recombinant insulin in solution at a concentration of 4 mg/mL. This product is ideal for supplementing cell culture media to promote cell growth and proliferation across a wide range of mammalian cell types and for studying insulin receptors. The molecular weight of human recombinant insulin is 5807.7 g/mol, and the recommended supplementation range is 2 to 20 μg/mL, depending on the cell type and specific culture requirements.
Wirksamkeit: (Trockensubstanz) >= 27 USP-Einheiten/mg
Empfohlener Bereich für die Supplementierung: 2 bis 20 μg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Zelltyp Säugetierzellen
Kulturtyp Säugetierzellkultur
Form Flüssig
Produkttyp Zellkultur-Supplement
Menge 5 ml
Versandbedingung Trockeneis