Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA-Agarose Superflow
FPLC-Aufreinigung von Polyhistidin-getaggten Proteinen mit diesem durch Nitrilotriessigsäure (NTA) modifizierten Superflow 6-Träger, beladen mit zweiwertigem Nickel (Ni+2).
Marke:  Thermo Scientific™ 25217
8797.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24353" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13414199
  • 9730.00 € / 1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
FPLC-Aufreinigung von Polyhistidin-getaggten Proteinen mit Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Superflow-Agarose, einem mit Nitrilotriessigsäure (NTA) modifizierten Superflow 6-Träger, der mit zweiwertigem Nickel (Ni+2) beladen ist.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
HisPur Ni-NTA Superflow Agarose ist ein stark quervernetztes, strapazierfähiges Resin, das bei den Flussraten im Rahmen einer FPLC-Reinigung in mittlerem bis großen Maßstab nicht zusammengedrückt wird. Das Resin ist gegen eine Reihe von Chemikalien und pH-Werten beständig und kompatibel mit häufigen In-Situ-Reinigungsverfahren. Im Vergleich zu Kobalt und anderen Liganden für die immobilisierte Metallaffinitätschromatographie (IMAC) sorgt Nickel für größere Kapazitäten bei der Reinigung von Proteinen mit His-Tags. HisPur Ni-NTA Superflow Agarose besitzt eine hoch dynamische Bindungskapazität über eine Bandbreite an Flussraten und eignet sich daher sehr gut für Aufreinigungen im größeren Maßstab.
Leistungsmerkmale:
  • Hohe Kapazität – Bindet über 20 mg GFP mit His-Tag pro ml Harz bei einer linearen Flussrate von 300 cm/h
  • Hohe Reinheit – Sorgt bei der Reinigung von Lysaten für eine Reinheit von über 80 % der eluierten Fraktionen
  • Vielseitig – Für die Proteinaufreinigung bei nativen als auch denaturierenden Bedingungen geeignet
  • Robust – quervernetzte Beads tolerieren lineare Flussraten bis zu 1.200 cm/h
  • Kompatibel – bei einer Vielfalt von Chemikalien und pH-Bedingungen funktionsfähig
  • Kosteneffektiv – Dieses Harz zu einem wettbewerbsfähigen Preis bleibt über mehrere Reinigungs- und Wiederverwendungszyklen hinweg stabil
Empfohlen für:
FPLC-Reinigung von Polyhistidin-Tag-Proteinen im mittleren und großen Maßstab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 mg His-markierte GFP-Bindung pro ml Harz
Flüssige Suspension
1 l
Agarose
Flasche
Bei 4 °C lagern
HisPur™
His-markiertes Protein
Divalentes Nickel, Metallchelat
Affinität, Agarose-Harz
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZE384715 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/05/2024 Catalog Number25217
ChargennummerYH373079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2023 Catalog Number25217
ChargennummerYD365912 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/05/2023 Catalog Number25217
ChargennummerYD365911 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2023 Catalog Number25217
ChargennummerXJ329635 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2022 Catalog Number25217
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA-Agarose Superflow > HisPur Ni-NTA Superflow Agarose; 1 l