Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Kobaltharz
Schonende Reinigung von His-markierten, rekombinanten Fusionsproteinen mit Kobalt(Co2+)-beladenen IMAC-Beads (immobilisierte Metallchelat Affinitätschromatographie), Spin-Säulen und Platten.
Marke: Thermo Scientific™ 89965
834.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ HisPur Kobaltharz ist ein Träger für die immobilisierte Metallchelat-Affinitätschromatographie (IMAC) zur spezifischen, schnellen und schonenden Aufreinigung mittels His-Tags.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
HisPur Cobaltharze, Säulen und Kits verwenden ein Tetradentat-Chelatharz mit zweiwertigem Cobalt (Co2+), was eine spezifische, schnelle und schonende Aufreinigung histidinmarkierter Fusionsproteine aus einer Vielzahl von Probentypen ermöglicht. HisPur Cobaltharz ist in verschiedenen Formaten erhältlich: Harzsuspension in mehreren Packungsgrößen; gebrauchsfertige Zentrifugationssäulen in drei Packungsgrößen; komplette Reinigungskits; FPLC-fähige Chromatographie-Kartuschen in zwei Größen und 96-Well-Filterplatten für hohen Durchsatz. Mit diesen Optionen findet sich in praktisch jedem Maßstab eine hochwertige Lösung für die Reinigung von His-tagged Proteinen. HisPur Cobalt Resin ist herkömmlichen Nickel-basierten IMAC-Systemen (Immobilisierte Metall-Affinitäts-Chromatographie) überlegen. Im Vergleich zu Ni-IDA und tetradentaten Ni2+-Chelatharzen bindet HisPur-Harz histidinmarkierte Proteine mit höher Spezifität (weniger Off-Target-Bindungen) und gibt sie unter schonenderen Bedingungen (geringere Imidazolkonzentrationen) wieder frei. Der Gebrauch von HisPur Säulen und Kartuschen gestattet es, hochreine His-tagged Proteine ohne Metallverunreinigungen zu gewinnen.Leistungsmerkmale:
Hohe Reinheit – Ausbeute von mehr als 10 mg reines His-getaggtes Protein pro Milliliter Harz ohne Optimierung der Imidazolwäsche
Geringe Metallauslaugung – keine Metallkontamination in eluierter Histidin-getaggter Proteinprobe
Vielseitigkeit – Die Proteinaufreinigung erfolgt unter nativen oder denaturierenden Bedingungen; mit Zelllysereagenzien und zahlreichen Pufferzusätzen kompatibel
Flexibilität – Das Harz ist als Großpackung oder in vordispensierten Säulen, Chromatographiesäulen und 96-Well-Filterplatten erhältlich
Kostengünstig – Das Harz kann mehrmals wiederverwendet oder nach einmaliger Verwendung entsorgt werden
Hervorragend – Bessere Leistung als andere handelsübliche IMAC-Harze
Verfügbare Formate:
- Harzaufschlämmungen – Vernetzte 6%ige Agarose-Beads; 10 ml-, 100 ml-, 500 ml-Flaschen
- Spin-Säulen – 0,2 ml- (Mikrozentrifuge), 1 ml-, 3 ml-Säulen
- Reinigungskits– Komplette Kits in allen drei Säulengrößen
- Chromatographie-Kartuschen–Kompatibel mit automatisierten Flüssigchromatographiesystemen und mit Spritzenbetrieb
- 96-Well-Spin-Platten – Vorbehandelte 96-Well-Filterplatten, die mit Zentrifugations- oder Vakuumkammer-Systemen für manuelle oder automatische Reinigung kompatibel sind. Die Platten gestatten die schnelle, konsistente Reproduzierbarkeit von Well zu Well bzw. von Platte zu Platte bei Trennungen im kleinen Maßstab und hohen Durchsätzen
- Großpackungen und kundenspezifische Verpackungsoptionen – teilen Sie uns mit, in welcher Losgröße Sie HisPur Cobalt-Harz benötigen
Im Lieferumfang enthalten:
Die Kits enthalten HisPur Cobalt Columns, Äquilibrier-/Waschpuffer und Elutionspuffer
Spezifikation
Bei 4 °C lagern | |
HisPur™ | |
Rekombinant | |
Harz- | |
Flasche |
Flüssige Suspension | |
100 ml | |
His-markiertes Protein | |
Metallchelat, divalentes Kobalt | |
Affinität, Agaroseharz |
Sicherheit und Handhabung
- HisPur Cobalt Resin
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Cobalt chloride