Learn More
Macherey-Nagel™ Lipodex™ E GC-Kapillarsäule
Ermöglicht die Analyse vieler Verbindungen ohne Derivatisierung. Macherey-Nagel™ LIPODEX™ E Kapillarsäulen für GC sind Phasen mit acht γ-Cyclodextrin-Glukoseeinheiten für die Enantiomerentrennung in der Gaschromatographie. Diese lipophile Phase mit langen nicht polaren Liganden ist eine chemisch nicht gebundene Phase.
Marke: Macherey-Nagel™ 723382.10
Benachrichtigungen:
Wasser als Lösungsmittel ist für alle Cyclodextrinphasen strengstens verboten. Es wird empfohlen, die Probe zu trocknen und in einem geeigneten nicht polaren Lösungsmittel aufzulösen.
Beschreibung
Ein großer Vorteil der LIPODEX-Säulen besteht darin, dass viele Verbindungen ohne Derivatisierung analysiert werden können. Bei bestimmten Substanzen kann die Enantioselektivität jedoch durch Bildung von Derivaten günstig beeinflusst werden. Die regioselektive Alkylierung und/oder Acylierung der Hydroxylgruppen führt zu lipophilen Phasen mit unterschiedlicher Enantioselektivität, die sich gut für GC-Enantiomer-Analysen eignen.
Es ist nicht möglich, eine allgemeine Vorhersage zu machen, welche LIPODEX™-Phase eine gegebene Trennungsaufgabe lösen könnte. Auch bei Verbindungen mit geringen strukturellen Unterschieden oder innerhalb homologer Serien kann die Enantiodifferenzierung ganz anders sein.
- Basismaterial: Zyklische Oligosaccharide, die aus acht γ-Cyclodextrin-Glucoseeinheiten bestehen, die durch α-1,4-Verbindungen miteinander verbunden sind
- Octakis-(2,6-Di-O-Pentyl-3-O-Butyryl)-γ-Cyclodextrin
- Liganden: R2=R6=Pentyl, R3=Butyryl; n=3
- Empfohlen für α-Aminosäuren, α- und β-Hydroxycarbonsäureester, Alkohole (TFA), Diole (TFA), Ketone, Pheromone (zyklische Acetale), Amine, Alkylhalogenide, Lactone
Spezifikation
Für isotherme Vorgänge:200 °C, Für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm:220 °C | |
GC Kapillarsäule | |
Lipodex™ E | |
10 m | |
Unpolar |
0,4 mm | |
0,1 mm | |
GC-Enantiomertrennung | |
Lipodex™ E | |
Je 1 |