Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA Resin
Artikelnummer. 10449164 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 ml
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10449164
Marke: Thermo Scientific™ 88221
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die hochleistungsfähigen Nickel-Nitrilotriessigsäure(NTA)-Metallchelatbeads, Spin-Säulen und -Platten eignen sich zur Reinigung His-markierter rekombinanter Fusionsproteine.
Durchführung routinemäßiger Affinitätsreinigungen von Fusionsproteinen mit His-Tag mit Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA-Harz, einem hochleistungsfähigen Nickel-IMAC-Harz mit hoher Kapazität.
Dieser speziell präparierte Nickel-NTA-Träger besteht aus Agarosebeads, die mit einem Nitrilotriessigsäure(NTA)-Chelatbildner derivatisiert und mit bivalenten Nickel-Ionen (Ni2+) beladen werden. Das IMAC-Harz (Immobilisierte Metall-Affinitätschromatographie) zeichnet sich durch außerordentliche Leistungen und Bindungskapazität für die Reinigung von rekombinanten His-tagged Proteinen aus.
HisPur Ni-NTA Harz ist in verschiedenen Formaten erhältlich: Harzsuspension in verschiedenen Packungsgrößen; gebrauchsfertige Zentrifugationssäule, drei Packungsgrößen; komplette Reinigungskits; FPLC-fertige Chromatographiekartuschen in zwei Größen und 96-Well-Filterplatten für hohen Durchsatz. Mit diesen Optionen findet sich in praktisch jedem Maßstab eine Hochertragslösung für die Aufreinigung von His-markierten Proteinen.
Leistungsmerkmale:
  • Hohe Kapazität – bindet bis zu 60 mg 6xHis-markiertes Protein pro Milliliter Harz
  • Vielseitig – Proteinaufreinigung unter nativen oder denaturierenden Bedingungen
  • Kompatibel – eignet sich für den Gebrauch mit Thermo Scientific Zelllysereagenzien und einer Vielfalt von Pufferadditiven
  • Flexibel – in unterschiedlichen Formaten erhältlich, einschließlich Harzmassen, Spin-Säulen und Chromatographiekartuschen
  • Kosteneffizient – die Harzcharge kann mindestens 5 Mal wiederverwendet werden
  • Anwenderfreundlich – gebrauchsfertige Puffer für Kit-Formate erhältlich
Verfügbare Formate:
  • Harzsuspensionen – vernetzte 6%ige Agarosebeads; 10 ml-, 100 ml-, 500 ml-Flaschen
  • Spin-Säulen – 0,2 ml- (Mikrozentrifuge), 1 ml-, 3 ml-Säulen
  • Reinigungskits– Komplette Kits in allen drei Säulengrößen
  • Chromatographie-Kartuschen–Kompatibel mit automatisierten Flüssigchromatographiesystemen und mit Spritzenbetrieb
  • Großpackungen und kundenspezifische Verpackungsoptionen–Teilen Sie uns mit, in welcher Chargengröße Sie HisPur Ni-NTA Resin benötigen
Inhalt:
Kits enthalten HisPur Ni-NTA-Säulen (bei 4 °C lagern)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) Bis zu 60 mg 6x-Bindung von His-markiertem Protein pro ml Harz
Beschreibung HisPur Ni-NTA Harz
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern
Form Flüssige Suspension
Produktlinie HisPur
Menge 10 ml
Ziel His-markiertes Protein
Typ Harz-
Stationäre Phase Divalentes Nickel, Metallchelat
Format Flasche
Säulentyp Affinität, Agarose-Harz