Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA-Agarose Superflow
FPLC-Aufreinigung von Polyhistidin-getaggten Proteinen mit diesem durch Nitrilotriessigsäure (NTA) modifizierten Superflow 6-Träger, beladen mit zweiwertigem Nickel (Ni+2).
Marke: Thermo Scientific™ 25214
168.94 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24353" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
FPLC-Aufreinigung von Polyhistidin-getaggten Proteinen mit Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Superflow-Agarose, einem mit Nitrilotriessigsäure (NTA) modifizierten Superflow 6-Träger, der mit zweiwertigem Nickel (Ni+2) beladen ist.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
HisPur Ni-NTA Superflow Agarose ist ein stark quervernetztes, strapazierfähiges Resin, das bei den Flussraten im Rahmen einer FPLC-Reinigung in mittlerem bis großen Maßstab nicht zusammengedrückt wird. Das Resin ist gegen eine Reihe von Chemikalien und pH-Werten beständig und kompatibel mit häufigen In-Situ-Reinigungsverfahren. Im Vergleich zu Kobalt und anderen Liganden für die immobilisierte Metallaffinitätschromatographie (IMAC) sorgt Nickel für größere Kapazitäten bei der Reinigung von Proteinen mit His-Tags. HisPur Ni-NTA Superflow Agarose besitzt eine hoch dynamische Bindungskapazität über eine Bandbreite an Flussraten und eignet sich daher sehr gut für Aufreinigungen im größeren Maßstab.Leistungsmerkmale:
Hohe Kapazität – Bindet über 20 mg GFP mit His-Tag pro ml Harz bei einer linearen Flussrate von 300 cm/h
Hohe Reinheit – Sorgt bei der Reinigung von Lysaten für eine Reinheit von über 80 % der eluierten Fraktionen
Vielseitig – Für die Proteinaufreinigung bei nativen als auch denaturierenden Bedingungen geeignet
Robust – quervernetzte Beads tolerieren lineare Flussraten bis zu 1.200 cm/h
Kompatibel – bei einer Vielfalt von Chemikalien und pH-Bedingungen funktionsfähig
Kosteneffektiv – Dieses Harz zu einem wettbewerbsfähigen Preis bleibt über mehrere Reinigungs- und Wiederverwendungszyklen hinweg stabil
Empfohlen für:
FPLC-Reinigung von Polyhistidin-Tag-Proteinen im mittleren und großen Maßstab
Spezifikation
20 mg His-markierte GFP-Bindung pro ml Harz | |
Flüssige Suspension | |
10 ml | |
Agarose | |
Flasche |
Bei 4 °C lagern | |
HisPur™ | |
His-markiertes Protein | |
Divalentes Nickel, Metallchelat | |
Affinität, Agarose-Harz |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen