Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA-Agarose Superflow
FPLC-Aufreinigung von Polyhistidin-getaggten Proteinen mit diesem durch Nitrilotriessigsäure (NTA) modifizierten Superflow 6-Träger, beladen mit zweiwertigem Nickel (Ni+2).
Brand: Thermo Scientific™ 25216
2707.37 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24353" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
FPLC-Aufreinigung von Polyhistidin-getaggten Proteinen mit Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Superflow-Agarose, einem mit Nitrilotriessigsäure (NTA) modifizierten Superflow 6-Träger, der mit zweiwertigem Nickel (Ni+2) beladen ist.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
HisPur Ni-NTA Superflow Agarose ist ein stark quervernetztes, strapazierfähiges Resin, das bei den Flussraten im Rahmen einer FPLC-Reinigung in mittlerem bis großen Maßstab nicht zusammengedrückt wird. Das Resin ist gegen eine Reihe von Chemikalien und pH-Werten beständig und kompatibel mit häufigen In-Situ-Reinigungsverfahren. Im Vergleich zu Kobalt und anderen Liganden für die immobilisierte Metallaffinitätschromatographie (IMAC) sorgt Nickel für größere Kapazitäten bei der Reinigung von Proteinen mit His-Tags. HisPur Ni-NTA Superflow Agarose besitzt eine hoch dynamische Bindungskapazität über eine Bandbreite an Flussraten und eignet sich daher sehr gut für Aufreinigungen im größeren Maßstab.Leistungsmerkmale:
Hohe Kapazität – Bindet über 20 mg GFP mit His-Tag pro ml Harz bei einer linearen Flussrate von 300 cm/h
Hohe Reinheit – Sorgt bei der Reinigung von Lysaten für eine Reinheit von über 80 % der eluierten Fraktionen
Vielseitig – Für die Proteinaufreinigung bei nativen als auch denaturierenden Bedingungen geeignet
Robust – quervernetzte Beads tolerieren lineare Flussraten bis zu 1.200 cm/h
Kompatibel – bei einer Vielfalt von Chemikalien und pH-Bedingungen funktionsfähig
Kosteneffektiv – Dieses Harz zu einem wettbewerbsfähigen Preis bleibt über mehrere Reinigungs- und Wiederverwendungszyklen hinweg stabil
Empfohlen für:
FPLC-Reinigung von Polyhistidin-Tag-Proteinen im mittleren und großen Maßstab
Specifications
20 mg His-markierte GFP-Bindung pro ml Harz | |
Flüssige Suspension | |
250 ml | |
Agarose | |
Flasche |
Bei 4 °C lagern | |
HisPur™ | |
His-markiertes Protein | |
Divalentes Nickel, Metallchelat | |
Affinität, Agarose-Harz |
Safety and Handling
- HisPur Ni-NTA Superflow Agarose
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol