Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek Autoclave Pouch, with Steam Indicator Dot
Tyvek Pouch that offers high breathability while providing a barrier from microbial contamination after sterilization.
Marke: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB32X32
Beschreibung
- Total Tyvek Konstruktion für Festigkeit und mikrobielle Barriere
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- Strapazierfähige werkseitige Versiegelungen
- Heißversiegelungsfolie
- Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten und Komponenten
- Unter Reinraumbedingungen gemäß ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
- Verbessert die Effizienz der Teilevorbereitungsabteilung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
29,3 l | |
Selbstversiegelnd | |
Ja | |
Tyvek | |
199 μm | |
Polybeutel | |
<125°C | |
81 x 81 cm (32 x 32 in.) |
992 oz. | |
COC | |
Weiß | |
Pharmazeutische Geräte | |
Unsteril | |
Ja | |
<250°F | |
7,8 mil |