Learn More
ChromaCareTM LC-MS Biologics Spüllösung, Thermo ScientificTM
Spüllösung zur Reinigung von Blut-, Plasma- und Urinproben aus dem Chromatographen.
Marke: Fisher Chemical MB124-1
Beschreibung
- Geeignet zum Spülen schwer zu reinigender Proben wie Blut, Plasma und Urin nach Vitamin D-, Hormon- oder Drogentests
- Sparen Sie Zeit durch die Verwendung von handelsüblichen Mischungen — vorgefertigt für Bequemlichkeit
- Trägt zur Reduzierung der Probenverschleppung bei
- Verpackt in 2.5 L-Braunglasflasche
Spezifikation
2-Propanol (45%), Acetonitrile (45%), and Acetone (10%) Solution | |
Mobile-phase solvent blend | |
Farblos | |
0.787 g/cm3 | |
1 L | |
Flüssig | |
Pass Test (By GC-FID) | |
45 % 2-Propanol:45 % Acetonitril:10 % Aceton |
6 bis 7 | |
≤1.0 AU at 210nm, ≤1.0 AU at 220nm | |
67-64-1, 75-05-8 | |
75°C | |
Flasche aus Borosilikatglas | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
LC-MS |
Sicherheit und Handhabung
- 45% Isopropyl Alcohol + 45% Acetonitrile + 10% Acetone
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Acetonitrile, Isopropyl alcohol, Acetone
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
198727 | Analysenzertifikat | 15/11/2023 | MB124-1,MB124-212 |
198726 | Analysenzertifikat | 15/11/2023 | MB124-1,MB124-212 |
201326 | Analysenzertifikat | 13/11/2023 | MB124-1,MB124-212 |
201327 | Analysenzertifikat | 13/11/2023 | MB124-1,MB124-212 |
203711 | Analysenzertifikat | 13/11/2023 | MB124-1,MB124-212 |